missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AGN 193109-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AGN 193109 4-toluenyl-d7 |
| CAS | 1216429-25-2 |
| Molekylær formel | C28 2H7 H17 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-[5,5-Dimethyl-8-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]-6H-naphthalen-2-yl]ethynyl]benzoic acid, 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic acid D7 (4-toluenyl-D7), AGN 193109-d7, CD 3106-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24O2/c1-19-4-11-22(12-5-19)24-16-17-28(2,3)26-15-10-21(18-25(24)26)7-6-20-8-13-23(14-9-20)27(29)30/h4-5,8-16,18H,17H2,1-3H3,(H,29,30)/i1D3,4D,5D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C2=CCC(C)(C)c3ccc(cc23)C#Cc4ccc(cc4)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4-[2-[5,5-dimethyl-8-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]-6H-naphthalen-2-yl]ethynyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.53 |
| Formel vægt | 399.2216 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?