Få mere at vide
Agmatinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30012498
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012498 1 g
30010196 100 mg
30010753 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA4269001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2482-00-0
Molekylær formel C5 H14 N4 . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 228.27
Synonym Guanidine, (4-aminobutyl)-, sulfate (1:1) (8CI, 9CI), 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate, Agmatine sulfate, NIH 11035
IUPAC navn 1-(4-aminobutyl)guanidin; Svovlsyre
SMIL NCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agmatine sulfate salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
Formel vægt 228.0892
Procent renhed >95%