Få mere at vide
Agmatinsulfat, 97%
Artikelnummer. 15491578
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491578 5 g 5g
15401588 250 mg 250mg
15481578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55363.06
CAS: 2482-00-0 | C5H16N4O4S | 228,267 g/mol
Agmatin er et mellemprodukt i biosyntesen af polyaminerne putrescin og spermin. Agmatin binder med høj affinitet tilα 2-adrenerge receptorer og imidazolinbindingssteder og producerer blokade af de NMDA-receptor associerede kationkanaler. Agmatin er en kompetitiv hæmmer af nitrogenoxidsyntaseaktivitet på grund af efterligning af det naturlige NOS-substrat arginin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Agmatin er et mellemprodukt i biosyntesen af polyaminerne putrescin og spermin. Agmatin binder med høj affinitet tilα 2-adrenerge receptorer og imidazolinbindingssteder og producerer blokade af de NMDA-receptor associerede kationkanaler. Agmatin er en kompetitiv hæmmer af nitrogenoxidsyntaseaktivitet på grund af efterligning af det naturlige NOS-substrat arginin.
Opløselighed Opløseligt
i vand, næsten uopløseligt i alkohol
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2482-00-0
Molekylær formel C5H16N4O4S
Molekylvægt (g/mol) 228.267
MDL nummer MFCD00013109
InChI nøgle PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym agmatine sulfate, 1-4-aminobutyl guanidine sulfate, 1-amino-4-guanidinobutane sulfate salt, 4-aminobutyl guanidinium sulphate, unii-ru0176ql8i, n-4-aminobutyl guanidine sulfate salt, agmatine; sulfuric acid, 4-guanidinobutylamine sulfate salt, guanidine, 4-aminobutyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 2794990
IUPAC navn 2-(4-aminobutyl)guanidin;svovlsyre
SMIL C(CCN=C(N)N)CN.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agmatine sulfate
Smeltepunkt 231 °C til 238 °C
Lineær formel H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4
Mængde 5 g
Beilstein 3918807
Merck Index 14,188
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, næsten uopløselig i alkohol
Formel vægt 228.27
Procent renhed 97%