Få mere at vide
AGL-2263, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473196
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473196 25 mg -
16464688 10 mg -
16460977 50 mg 50mg
16417407 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473196 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112720
MedChemExpress AGL-2263 is an insulin receptor and insulin-like growth factor (IGF) receptor inhibitor.
AGL-2263 is an insulin receptor and insulin-like growth factor (IGF) receptor inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AGL-2263
CAS 638213-98-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H10N2O5
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (387.87 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(O)=C(O)C=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(OC3=O)C(N3)=C2
Molekylvægt (g/mol) 322.27
Formel vægt 322.27
Procent renhed 97.04%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism