Få mere at vide
AGK2, MedChemExpress
Beskrivelse
AGK2 is a selective SIRT2 inhibitor with an IC50 of 3.5 μM. AGK2 inhibits SIRT1 and SIRT3 with IC50s of 30 and 91 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AGK2 |
| CAS | 304896-28-4 |
| Farve | Green Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H13Cl2N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (28.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)/C(C#N)=C/C3=CC=C(C4=CC(Cl)=CC=C4Cl)O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.27 |
| Formel vægt | 434.27 |
| Vis mere |