Få mere at vide
BTX™ AgilePulse™ Plus bipolært transfektionssystem, komplet
Artikelnummer. 16664862
Skift visning
Tilslutningstype:
Elektrodeforbindelseskabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype Pakningsstørrelse
16664862 Elektrodeforbindelseskabel Hver
1 options
Artikelnummer. 16664862 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 470600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288005.00 DKK
    239346.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 48658.84 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Den komplette AgilePulse™ Plus Bipolar Transfection System kan nemt udføre avancerede transfektionsprotokoller med flere grupper af pulser, hver med separate parametre.
  • Programmer op til 5 grupper af pulser med separat defineret pulsnummer, spænding, pulslængde, interval og polaritet - inden for hver gruppe
  • Kapacitiv berøringsskærm
Tekniske data
Til brug med (applikation) Suspension og adhærent celletransfektion, Elektroporation i stort volumen, CAR-T-celleproduktion, CRISPR-genredigering, Intradermal, intramuskulær og intratumor levering, Dyreimmunisering og vaccineforskning
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Bipolært transfektionssystem
Spænding 100 til 1200 VDC
Spændingsområde (HV-tilstand) 100 til 1200 VDC
Spændingsområde (LV-tilstand) 100 til 1200 VDC
Oversigt AgilePulse PLUS bipolært transfektionssystem, komplet
Vise Berøringsskærm
Felttype Bipolar
Inkluderer AgilePulse PLUS Generator, 5-ft HV-udgangskabel, F/F-adaptere, Sikkerhedsstativ med udvidet kapacitet, Cytoporation Medium T, 4 mm hulkuvetter og kuvetterol
Længde (engelsk) 14,5 tommer
Længde (metrisk) 5.4 cm
Vægt (engelsk) 12.5 lb.
Vægt (metrisk) 5.7 kg
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Elektriske krav 100 til 240 VAC, 50/60 Hz
Sterilitet Ikke steril
Tilslutningstype Elektrodeforbindelseskabel
Interface Berøringsskærm
Pulsform Firkantet bølge
High-throughput kompatibilitet Nej
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.