Få mere at vide
BTX™ AgilePulse™ MAX sikkerhedsstativ til Flatpack
Artikelnummer. 15477380
Skift visning
Tilslutningstype:
BNC kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype Pakningsstørrelse
15477380 BNC kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 15477380 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 470209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23260.00 DKK
    19324.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 3935.96 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
AgilePulse™ MAX sikkerhedsstativ til Flatpack til brug med BTX™ AgilePulse™ MAKS.
  • Kuvettemodul sættes direkte i generatoren
  • Holder én kuvette
  • Sikkerhedsgyngeskjold sikrer kuvetten i holderen
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroporation
Til brug med (udstyr) AgilePulse™ MAX, ECM™ 2001+
Produkttype Sikkerhedsstandere
Spænding 500 til 1000 V
Oversigt AgilePulse MAX sikkerhedsstativ til Flatpack
Vise Berøringsskærm
Inkluderer Kun sikkerhedsstativ
Sterilitet Ikke steril
Tilslutningstype BNC kabel
Interface Digital bruger
Pulsform AC Sine Wave, DC Square Wave