Få mere at vide
BTX™ AgilePulse™ MAX Transfektionssystem med stort volumen
Beskrivelse
Indeholder en brugervenlig, programmerbar bølgeformgenerator med patenteret AgilePulse™ teknologi, BTX™ patentanmeldte storvolumen elektroporationskammer, og proprietær BTXPress™ Cytoporation Medium T, optimeret til elektroporering i store volumer. IQ/OQ Fås nu på forespørgsel.
- Opskalering
- Transfektionsprotokoller kan let opskaleres fra standardlaboratoriecuvetter til transfektion i stort volumen i AgilePulse™ MAX system.
- Maksimal effektivitet med Cytoporation Medium
- BTXPress™ Cytoporation Medium T brugt sammen med AgilePulse™ MAX-systemet er blevet optimeret til maksimal effektivitet med en række cellelinjer, herunder K562, A20, HEK293 og CHO-KI.
- Kompatibel med en lang række transfektanter, herunder DNA, RNA, siRNA og olignonukleotider.
- Kan fortyndes direkte i komplet vækstmedium til post-elektroporation cellekultur.
- Enkel brugergrænseflade
- Alle knapper betjenes med den enkle berøringsskærm på frontpanelet.
- Data hentes hurtigt af USB tasten og kan analyseres for detaljerede pulskarakteristika, herunder puls og pulsstrøm.
- AgilePulse™ Fordel
- Transfektionseffektivitet og cellelevedygtighed forbedres af specialiserede, programmerbare elektriske pulsbølgeformer, særligt vigtige for større polynukleotidlevering, såsom DNA-plasmider.
- Den patenterede AgilePulse™ teknologi kombinerer en unik sekvens af korte højintensitetsimpulser til porering af cellemembraner efterfulgt af lange lavintensitetsimpulser for yderligere at drive transfektanter ind i celler via elektroforese, samtidig med at cellernes levedygtighed bevares.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Stort volumen |
| Til brug med (applikation) | CRISPR-transfektioner, transficerer celler såsom knoglemarv for at producere eller erstatte et manglende protein, levere siRNA for at undertrykke genekspression, levere gener til permanent genkorrektion, belastningsceller med et lægemiddel til lægemiddellevering, cancerimmunterapi, transficere eukaryote celler til proteinproduktion i bioreaktorer, store-Skale virus |
| Til brug med (udstyr) | BTXpress Cytoporation Medium T eller Cytoporation Medium T4 , stort volumen elektroporationskammer |
| Frekvens | 5 kHz til 1 Hz |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Komplet elektroporationssystem |
| Spænding | 50 til 1000 V |
| Oversigt | AgilePulse MAX Large Volume Transfection System, komplet |
| Vise | Berøringsskærm |
| Dybde (engelsk) | 15,7 tommer |
| Vis mere |