Få mere at vide
Trajan™ Split / Splitless Tilspidset FocusLiner for Agilent
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Agilent instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GC Indløbsforing, Split/Splitløs tilspidset FocusLiner |
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 78.5 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |