Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AGI-6780 |
| CAS | 1432660-47-3 |
| Synonym | N-cyclopropyl-4-(3-thienyl)-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]benzensulfonamid |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C21H18F3N3O3S2 |
| Formel vægt | 481.51 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |