Få mere at vide
STEMCELL Technologies AggreWell™ EB Formation Medium
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- AggreWell™ EB Formation Medium is a serum-free medium that supports the survival of mTeSR™1-, TeSR™2-, or TeSR™-E8™-cultured human embryonic stem (ES) cells or human induced pluripotent stem (iPS) cells during generation and subsequent culture of embryoid bodies (EBs)
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pluripotent Stem Cells |
| Til brug med (applikation) | Cell Differentiation |
| Mængde | 100 ml |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.