Få mere at vide
ANSELL™ Aggressive kemikalier Medium Duty Miljø AlphaTec™ Handsker
Artikelnummer. 31980740 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31980740 10
17963532 10
17903572 8
31980738 8
17913542 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31980740 Leverandør ANSELL™ Leverandørnr. 55300100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14290.40 DKK
    10943.72 DKK / 10 par
    Spare 3346.68 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
AlphaTec™ Neopren RABS og isolatorhandsker leverer enestående kemisk modstandsdygtighed mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter og tilbyder stærk fysisk beskyttelse mod slid og god beskyttelse mod snit og punkteringer.
  • Effektiv beskyttelse til middelkrævende kemiske miljøer, der leverer enestående kemisk modstand mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter
  • Den mellemstore tykkelse (20 mil eller 0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
  • Uforet for effektiv rengøring
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣DA 388:2016∣EN 420:2003 + A1:2009∣Kategori III∣UKCA 0321
Kloreret Nej
Farve Sort
Finger Thickness (English) 20 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.51 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Neopren polymer
Palm Thickness (English) 20 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.51 mm
Produkttype Isolator handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.51 mm
Til brug med (applikation) RABS/Isolatorhandsker
Til brug med (udstyr) RABS/Isolatorhandsker
Greb design Glat
Portstørrelse (engelsk) 6 tommer
Portstørrelse (metrisk) 152 mm
Længde (engelsk) 28 tommer
Længde (metrisk) 711 mm