Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende, selvlaminerende vinyl-omslagsetiketter
Artikelnummer. 17891759
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,75 x 1 tommer.
1,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
2,5 x 1,5 tommer.
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17891759 2,5 x 1,5 tommer.
17881819 12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
17831739 0,75 x 1 tommer.
17821739 19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
17881779 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
17821819 25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
17801739 1,5 x 1 tommer.
17841739 25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17891759 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170964
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
B-417 Højklæbende, selvlaminerende vinylfolier er til hårde forhold, herunder miljøer med høj luftfugtighed, ledninger med lille diameter og nyere wirekappematerialer.
  • Pålidelig, langsigtet vedhæftning til ledninger med lille diameter
  • Forbliver klæbet i selv de mest fugtige omgivelser
  • Stærk vedhæftning til en række forskellige wirekappematerialer, herunder Teflon™ , silikone, flettet og traditionel PVC
  • Hvidt printbart område og et klart overlamineringsområde, der beskytter printet
  • Ideel til kontrolpaneler, elektriske paneler, ledningsnet, datacom og lednings- og kabel-ID
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R7950 ribbons. See UL files MH62024 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-417 labels. Brady sells both UL Recognised B-417 labels and non-approved labels depending on customer requirements Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Mængde 80
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 158°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.107 mm
Trådmåler 6 AWG - 000 AWG
Dimensioner (L x B) 2,5 x 1,5 tommer.
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (engelsk) 1.5 in
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.10 mm
Højde (engelsk) 2.5 in
Højde (metrisk) 63.50 mm
Alternativt varenummer M5-116-417