Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende, selvlaminerende vinyl-omslagsetiketter
Dimensioner (LxB):
0,75 x 1 tommer.
1,5 x 1 tommer.
12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
19.05 mm (W) x 25.40 mm (H)
2,5 x 1,5 tommer.
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 63.50 mm (H)
Beskrivelse
- Pålidelig, langsigtet vedhæftning til ledninger med lille diameter
- Forbliver klæbet i selv de mest fugtige omgivelser
- Stærk vedhæftning til en række forskellige wirekappematerialer, herunder Teflon™ , silikone, flettet og traditionel PVC
- Hvidt printbart område og et klart overlamineringsområde, der beskytter printet
- Ideel til kontrolpaneler, elektriske paneler, ledningsnet, datacom og lednings- og kabel-ID
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R7950 ribbons. See UL files MH62024 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-417 labels. Brady sells both UL Recognised B-417 labels and non-approved labels depending on customer requirements Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Vinyl |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |