Beskrivelse
- Behandlet med epoxyharpiksbelægning.
- Rustfrit stål klasse 316.
- Lasergraverbar.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kabelbinder |
| Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Alternativt varenummer | SSTIEC-201-7316 |
| Oversigt | Kabelbinder med rustfrit stål |
| Farve | Sølv |
| Længde (metrisk) | 201 mm |
| Længde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 4.6 mm |
| Bredde (engelsk) | 0,181 tommer. |
| Dimensioner (L x B) | 201 x 4.6 mm |
| Vis mere |