Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Hætteglas og røretiketter
Artikelnummer. 17950740
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Rød
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,375 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diameter)
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
Alternativt varenummer:
M4-82-499
M4-82-499-ELLER-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-ELLER-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Artikelnummer. 17950740
Brand: Brady™ 170797
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
  • Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Orange
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Nylon Klæde
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, M511
Mængde 240 Labels/Cartridge
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Dimensioner (LxB) 0,375 x 0,375 tommer.
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (metrisk) 0.95 cm
Alternativt varenummer M4-82-499-ELLER-BK