Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Hætteglas og røretiketter
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
Brand: Brady™ 170800
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
- Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Gul | |
Patron (tape) | |
Etiketter | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling | |
240 Labels/Cartridge | |
0,0065 tommer. | |
0,375 tommer | |
0.95 cm |
Permanent akryl | |
Mat | |
Nylon Klæde | |
Ikke steril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40 °F til +194 °F | |
0,375 x 0,375 tommer. | |
0,375 tommer | |
M4-82-499-YL-BK |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Hætteglas og røretiketter > Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter; Farve: Sort på Orange; Dimensioner (LxB): 0,375 x 0,375 in.; Til brug med (udstyr): BMP41, BMP51, M511; Format: Udstanset
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion