Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Hætteglas og røretiketter
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
Brand:  Brady™ 170805
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17920750
  • 405.00 DKK / Pakke med 240
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
  • Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
Tekniske data
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Rød
Udstanset
Etiketter
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
240 Labels/Cartridge
0,0065 tommer.
0,375 tommer
0.95 cm
Permanent akryl
Mat
Nylon Klæde
Ikke steril
BMP41, BMP51, M511
-40 °F til +194 °F
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 tommer
M4-82-499-RD-BK
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Hætteglas og røretiketter > Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter; Farve: Sort på Orange; Dimensioner (LxB): 0,375 x 0,375 in.; Til brug med (udstyr): BMP41, BMP51, M511; Format: Udstanset