Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Hætteglas og røretiketter
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Rød
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,375 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diameter)
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
Alternativt varenummer:
M4-82-499
M4-82-499-ELLER-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-ELLER-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Beschreibung
- Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
- Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Orange |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling |
| Til brug med (udstyr) | BMP41, BMP51, M511 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur