Beskrivelse
- Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
- Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Laboratoriemærkning |
| Vis mere |