Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Hætteglas og røretiketter
Artikelnummer. 17851789 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Rød
Dimensioner (L x B):
0,375 x 0,375 tommer
0,5 x 0,5 tommer
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia)
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Alternativt varenummer:
M4-82-499
M4-82-499-ELLER-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-ELLER-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Alternativt varenummer Pakningsstørrelse
17851789 Hvid 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia) M5-117-499 -
17960680 Hvid 0,375 x 0,375 tommer M4-82-499 -
17950740 Orange 0,375 x 0,375 tommer M4-82-499-ELLER-BK -
17920750 Rød 0,375 x 0,375 tommer M4-82-499-RD-BK -
17940770 Gul 0,375 x 0,375 tommer M4-82-499-YL-BK -
17881749 Hvid 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia) M5-118-499 -
17980740 Hvid 0,5 x 0,5 tommer M4-83-499 -
17910750 Orange 0,5 x 0,5 tommer M4-83-499-ELLER-BK -
17940750 Rød 0,5 x 0,5 tommer M4-83-499-RD-BK -
17990740 Gul 0,5 x 0,5 tommer M4-83-499-YL-BK -
17861809 Hvid 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia) M5-120-499 Pakke med 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17851789 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 DKK
    541.05 DKK / Pakke med 240
    Spare 55.95 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
  • Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Nylon Klæde
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Mængde 240
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (L x B) 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia)
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) 0.9 in
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (engelsk) 0.5 in
Højde (metrisk) 12.70 mm
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Diameter (metrisk) 11.18 mm
Alternativt varenummer M5-117-499