Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Laboratorieetiketter til M6/M7-printere
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,375 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Rød
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Beskrivelse
- Mat polyamid belagt nylon klud materiale har en permanent akryl klæbemiddel og er termisk overførsel printbar
- Lavprofilmateriale, der klæber til overflader, der er glatte, ru eller pulverlakerede, samt til uregelmæssige overflader eller overflader med lav overfladeenergi
- UL godkendt, CSA accepteret
- Servicetemperatur på -40 °C til 90 °C (-40 F °til 193 °F)
- Fremstillet af B-499 nylon materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Orange |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Nylon |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |