Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Laboratorieetiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17878394 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 0,375 tommer
0,5 x 0,5 tommer
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Rød
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Til brug med (udstyr)
17878394 0,375 x 0,375 tommer Hvid M710, BMP71
17898374 0,375 x 0,375 tommer Hvid M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17848184 0,5 x 0,5 tommer Hvid M710, BMP71
17868274 0,5 x 0,5 tommer Hvid M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17859014 0,5 x 0,5 tommer Gul M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17828244 0,375 x 0,375 tommer Gul M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17898154 0,375 x 0,375 tommer Orange M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17888154 0,5 x 0,5 tommer Orange M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17818274 0,375 x 0,375 tommer Rød M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17898144 0,5 x 0,5 tommer Rød M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17878394 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173306
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Nylon Stofomslagsetiketter er meget bøjelige, så de passer til tæt buede overflader såsom hætteglas.
  • Mat polyamid belagt nylon klud materiale har en permanent akryl klæbemiddel og er termisk overførsel printbar
  • Lavprofilmateriale, der klæber til overflader, der er glatte, ru eller pulverlakerede, samt til uregelmæssige overflader eller overflader med lav overfladeenergi
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Servicetemperatur på -40 °C til 90 °C (-40 F °til 193 °F)
  • Fremstillet af B-499 nylon materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (L x B) 0,375 x 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M7-82-499