Learn More
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Laboratorieetiketter til M6/M7-printere
Codice prodotto. 17818274
Click to view available options
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,375 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Rød
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17818274
Marca: Brady™ 174109
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nylon Stofomslagsetiketter er meget bøjelige, så de passer til tæt buede overflader såsom hætteglas.
  • Mat polyamid belagt nylon klud materiale har en permanent akryl klæbemiddel og er termisk overførsel printbar
  • Lavprofilmateriale, der klæber til overflader, der er glatte, ru eller pulverlakerede, samt til uregelmæssige overflader eller overflader med lav overfladeenergi
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Servicetemperatur på -40 °C til 90 °C (-40 F °til 193 °F)
  • Fremstillet af B-499 nylon materiale
Specifica
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Rød
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 0,375 tommer.
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M6-82-499-RD
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato