Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Laboratorieetiketter med hætteglastop til M6/M7-printere
Artikelnummer. p-7250885
Dimensioner (LxB):
0,375 x 1 tommer.
0,5 x 0,9 tommer.
0,5 x 1 tommer.
Diameter (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
9.53 mm
12.7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17818434
Brand: Brady™ 173300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nylon Stofomslagsetiketter er meget bøjelige, så de passer til tæt buede overflader såsom hætteglas.
  • Mat polyamid belagt nylon klud materiale har en permanent akryl klæbemiddel og er termisk overførsel printbar
  • Lavprofilmateriale, der klæber til overflader, der er glatte, ru eller pulverlakerede, samt til uregelmæssige overflader eller overflader med lav overfladeenergi
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Servicetemperatur på -40 °C til 90 °C (-40 F °til 193 °F)
  • Fremstillet af B-499 nylon materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M7-98-499