Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Laboratorieetiketter med hætteglastop til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17818434 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1 tomme
0,5 x 0,9 tommer
0,5 x 1 tomme
Diameter (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Diameter (engelsk) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
17818434 0,375 x 1 tomme 0,375 tommer M710, BMP71 9,53 mm Pakke med 500
17858414 0,375 x 1 tomme 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm -
17898274 0,5 x 1 tomme 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm -
17821669 0,5 x 0,9 tommer 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17818434 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.14 DKK
    819.37 DKK / Pakke med 500
    Spare 205.77 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nylon Stofomslagsetiketter er meget bøjelige, så de passer til tæt buede overflader såsom hætteglas.
  • Mat polyamid belagt nylon klud materiale har en permanent akryl klæbemiddel og er termisk overførsel printbar
  • Lavprofilmateriale, der klæber til overflader, der er glatte, ru eller pulverlakerede, samt til uregelmæssige overflader eller overflader med lav overfladeenergi
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Servicetemperatur på -40 °C til 90 °C (-40 F °til 193 °F)
  • Fremstillet af B-499 nylon materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (L x B) 0,375 x 1 tomme
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 9,53 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M7-98-499