Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Flagetiketter
Artikelnummer. 17930750 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1,25 x 1,5 tommer.
2,25 x 1 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17930750 2,25 x 1 tommer.
17851809 1,25 x 1,5 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17930750 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170807
På lager
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
  • Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Nylon Klæde
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 90
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (L x B) 2,25 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 2,25 tommer.
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 2,25 tommer
Højde (metrisk) 57.15 mm
Alternativt varenummer M4-141-499