Få mere at vide
Brady™ Aggressive klæbende multifunktionsetiketter Nylon til M710 og BMP71
Artikelnummer. 31910401 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Dimensioner (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
31910401 Hvid 6 x 17 mm
31910397 Gul 6 x 17 mm
31910390 Hvid 6 x 15 mm
31910382 Gul 6 x 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910401 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 313464
På lager
Nylon Stofetiketter, der passer pænt til de mest almindeligt anvendte afbrydere
  • Matt hvidt polyamidbelagt nylonstof har et permanent akrylklæber og kan printes som termisk transfer.
  • Brady Autentiske materialer fungerer problemfrit sammen med Brady printere for forbedret kommunikation mellem printer og materialer, problemfri interaktion med mobilapps samt bedre ydeevne og pålidelighed
  • Et bånd er nødvendigt for at kunne trykke dette materiale
  • Brug delenummer M7-R4300 til BMP71/M710 labelprintere
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt, CSA-godkendt, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) kun til hvid
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Stanset udstansning
Materiale Nylon Stof
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Mærkning af komponenter og udstyr, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9.2 mm
Dimensioner (L x B) 6 x 17 mm
Længde (engelsk) 16 ft.
Bredde (engelsk) 0,67 tommer
Bredde (metrisk) 17 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 26.97 mm
Højde (engelsk) 0,24 tommer
Højde (metrisk) 6 mm
Alternativt varenummer M7-219-499