Få mere at vide
Brady™ Aggressive klæbende multifunktionsetiketter Nylon til M610, M611 og BMP61
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Matt hvidt polyamidbelagt nylonstof har et permanent akrylklæber og kan printes som termisk transfer.
- Brady Autentiske materialer fungerer problemfrit sammen med Brady printere for forbedret kommunikation mellem printer og materialer, problemfri interaktion med mobilapps samt bedre ydeevne og pålidelighed
- Et bånd er nødvendigt for at kunne trykke dette materiale
- Brug delnummer M61-R4310 eller M6-R6210 til M610/BMP61/M611 labelprintere
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL-anerkendt, CSA-godkendt, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) kun til hvid |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Matte |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Nylon Stof |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af komponenter og udstyr, elektrisk mærkning, generel identifikation |
| Til brug med (udstyr) | M610, M611, BMP61 |
| Vis mere |