Få mere at vide
Brady™ Aggressive selvklæbende udstansede multifunktionelle polyesteretiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17889034 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
0,2 x 0,5 tommer
0,375 x 0,5 tommer
0,375 x 1 tomme
0,375 x 1,5 tommer
0,5 x 0,5 tommer
0,5 x 1 tomme
0,5 x 1,5 tommer
0,6 x 0,375 tommer
0,75 x 1,5 tommer
1 x 1 tomme
1 x 2 tommer
1 x 3 tommer
1 x 4 tommer
1,5 x 1,5 tommer
1,9 x 3 tommer
1,9 x 4 tommer
2 x 1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Højde (metrisk):
5,08 mm
9,53 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Firkant
Rektangel
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17889034 1,9 x 3 tommer M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
17828114 0,2 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 5,08 mm Rektangel
17858204 0,375 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17828974 0,375 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17888194 0,375 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17878224 0,375 x 1,5 tommer M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17868284 0,5 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Firkant
17818164 0,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17838174 0,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17868324 0,6 x 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 15,24 mm Rektangel
17809104 0,75 x 1,5 tommer M710, BMP71 19,05 mm Rektangel
17839164 0,75 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm Rektangel
17888184 1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
17898724 1 x 2 tommer M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm Rektangel
17848434 1 x 3 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
17811479 1 x 4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
17871499 1,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
17818334 1,9 x 3 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
17808104 1,9 x 4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
17828774 2 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 50,8 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17889034 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173330
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Termotransfer printbare, blanke permanente polyesteretiketter er ideelle til brug i alle kommercielle og industrielle applikationer.
  • Aggressiv klæbemiddel godt til pulverlakerede og teksturerede flade overflader inklusive plast med lav overfladeenergi
  • Designet til at modstå eksponering for adskillige opløsningsmidler
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Servicetemperatur på -40 °C til 100 °C (-40 F °til 212 °F)
  • Fremstillet af B-422 polyester materiale
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, mærkning af udstyr, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 1,9 x 3 tommer
Længde (engelsk) 1,9 tommer.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Højde (metrisk) 48,26 mm
Alternativt varenummer M7-37-422
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.