Få mere at vide
Brady™ Aggressive selvklæbende udstansede multifunktionelle polyesteretiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17828114
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,2 x 0,5 tommer
0,375 x 0,5 tommer
0,375 x 1 tomme
0,375 x 1,5 tommer
0,5 x 0,5 tommer
0,5 x 1 tomme
0,5 x 1,5 tommer
0,6 x 0,375 tommer
0,75 x 1,5 tommer
1 x 1 tomme
1 x 2 tommer
1 x 3 tommer
1 x 4 tommer
1,5 x 1,5 tommer
1,9 x 3 tommer
1,9 x 4 tommer
2 x 1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Højde (metrisk):
5,08 mm
9,53 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Firkant
Rektangel
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17828114 0,2 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 5,08 mm Rektangel
17858204 0,375 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17828974 0,375 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17888194 0,375 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17878224 0,375 x 1,5 tommer M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17868284 0,5 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Firkant
17818164 0,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17838174 0,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17868324 0,6 x 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 15,24 mm Rektangel
17809104 0,75 x 1,5 tommer M710, BMP71 19,05 mm Rektangel
17839164 0,75 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm Rektangel
17888184 1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
17898724 1 x 2 tommer M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm Rektangel
17848434 1 x 3 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
17811479 1 x 4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
17871499 1,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
17818334 1,9 x 3 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
17889034 1,9 x 3 tommer M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
17808104 1,9 x 4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
17828774 2 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 50,8 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Product Code. 17828114 Supplier Brady™ Supplier No. 174333
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
View all promotions
På lager
Add to basket
Add to basket
Termotransfer printbare, blanke permanente polyesteretiketter er ideelle til brug i alle kommercielle og industrielle applikationer.
  • Aggressiv klæbemiddel godt til pulverlakerede og teksturerede flade overflader inklusive plast med lav overfladeenergi
  • Designet til at modstå eksponering for adskillige opløsningsmidler
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Servicetemperatur på -40 °C til 100 °C (-40 F °til 212 °F)
  • Fremstillet af B-422 polyester materiale
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, mærkning af udstyr, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 0,2 x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 0,2 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Højde (metrisk) 5,08 mm
Alternativt varenummer M6-5-422