Få mere at vide
Brady™ Aggressive selvklæbende kontinuerlige multifunktionelle polyesteretiketter til M6/M7 printere
Termotransfer printbare, blanke permanente polyesteretiketter er ideelle til brug i alle kommercielle og industrielle applikationer.
Brand: Brady™ 174359
427.78 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- Aggressiv klæbemiddel godt til pulverlakerede og teksturerede flade overflader inklusive plast med lav overfladeenergi
- Designet til at modstå eksponering for adskillige opløsningsmidler
- UL godkendt, CSA accepteret
- Servicetemperatur på -40 °C til 100 °C (-40 F °til 212 °F)
- Fremstillet af B-422 polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 tommer | |
| M6C-500-422 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +212 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 50 fod x 0,5 tommer, | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |