Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende kontinuerlig multifunktion Nylon Etikettape til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17879054
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30 fod x 0,375 tommer
30 fod x 0,5 tommer
30 fod x 0,75 tommer
30 fod x 1 tomme
30 fod x 1,9 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr)
17879054 30 fod x 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17841529 30 fod x 1,9 tommer M710, BMP71
17828274 30 fod x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17878304 30 fod x 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17838944 30 fod x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17808234 30 fod x 1 tomme M710, BMP71
17848884 30 fod x 0,5 tommer M710, BMP71
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17879054 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174151
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aggressiv klæbemiddel og høj smidighed er kendetegnene for dette nylonstof-etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav, fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
  • Meget bøjeligt materiale tilpasser sig tæt til buede overflader såsom ledninger og kabler, mens det også klæber til rustfrit stål, tekstureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper
  • Modstår udsættelse for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Etiketmateriale med lav profil klæber til glatte, ru eller pulverlakerede overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi
  • UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-499 nylon stof materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 30 fod
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (L x B) 30 fod x 0,375 tommer
Længde (engelsk) 30 ft.
Længde (metrisk) 9.14 m
Bredde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M6C-375-499