Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende kontinuerlig multifunktion Nylon Etikettape til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17841529
Dimensioner (LxB):
30 fod x 0,375 tommer.
30 fod x 0,5 tommer.
30 fod x 0,75 tommer.
30 fod x 1 tommer.
30 fod x 1,9 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Artikelnummer. 17841529
Brand: Brady™ 173263
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aggressiv klæbemiddel og høj smidighed er kendetegnene for dette nylonstof-etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav, fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
  • Meget bøjeligt materiale tilpasser sig tæt til buede overflader såsom ledninger og kabler, mens det også klæber til rustfrit stål, tekstureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper
  • Modstår udsættelse for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Etiketmateriale med lav profil klæber til glatte, ru eller pulverlakerede overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi
  • UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-499 nylon stof materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Nylon
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 30 fod
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (LxB) 30 fod x 1,9 tommer.
Længde (engelsk) 30 ft.
Længde (metrisk) 9.14 m
Bredde (engelsk) 1,9 tommer.
Bredde (metrisk) 48.26 mm
Alternativt varenummer M7C-1900-499