Få mere at vide
Phenomenex™ Agela™ SPE-patron frits
Artikelnummer. 31744369 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
12 mL
30 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31744369 30 mL
31743266 12 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31744369 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AS030A
Forventet forsendelse: 19-11-2026
PE Frit til SPE-rør
  • Brand: Agela
  • Teknik: SP
  • Fase: Ingen fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vakuummanifolder eller automatiseret SPE-udstyr
Sorbent C18/SCX/SAX
Type Solid Phase Extraction Column
Volumen (metrisk) 30 mL