Få mere at vide
RETSCH Agate/Sintered Aluminum Oxide and Zirconium Oxide O-ring
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Planetarisk kuglemølle PM 400 250 ml kværn
Planetarisk kuglemølle PM 400 500 ml kværn
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Planetarisk kuglemølle PM 400 500 ml kværn |
| Mængde | 1Each |
| Produkttype | O-Ring |
| Materiale | Agate, Sintered Aluminum Oxide and Zirconium Oxide |