Få mere at vide
RETSCH Agate/Sintered Aluminum Oxide and Zirconium Oxide O-ring
Artikelnummer. 10361234 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Planetarisk kuglemølle PM 400 250 ml kværn
Planetarisk kuglemølle PM 400 500 ml kværn
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10361234
Brand: RETSCH 22.085.0010
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Planetarisk kuglemølle PM 400 250 ml kværn
Mængde 1Each
Produkttype O-Ring
Materiale Agate, Sintered Aluminum Oxide and Zirconium Oxide