Få mere at vide
Giese™ Agatmørtel med støder
Artikelnummer. 11813360
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
15 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11813360
Brand: Giese™ 600M130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kværn faste kemikalier og knus faste stoffer i mindre stykker med denne agatmorter og støder. Giese™ Agatmorter med støder har en glat, tæt og hård overflade.
  • Poleret agat konstruktion
  • Til slibning og knusning
  • Holdbar
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 130 ml
Produkttype Morter og støder
Materiale Agat sten