Få mere at vide
Giese™ Agatmørtel med støder
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
10 mL
13 mL
15 mL
24 mL
30 mL
50 mL
80 mL
130 mL
200 mL
350 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Poleret agat konstruktion
- Til slibning og knusning
- Holdbar
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 350 mL |
| Produkttype | Morter og støder |
| Materiale | Agat sten |