Få mere at vide
Giese™ Agatmørtel med støder
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
15 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Poleret agat konstruktion
- Til slibning og knusning
- Holdbar
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 85 mm |
| Produkttype | Morter og støder |
| Materiale | Agat sten |