Få mere at vide
Giese™ Agatmørtel med støder
Artikelnummer. 11725146
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
15 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11725146 24 ml -
10428552 8 ml -
10768031 6 ml -
11705146 10 ml -
11715146 15 ml -
10009520 13 ml -
11735146 30 ml Hver
10661025 30 ml -
11745146 50 ml -
11803360 80 ml -
11813360 130 ml -
11755146 200 ml -
11765146 350 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11725146 Leverandør Giese™ Leverandørnr. 600M075
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kværn faste kemikalier og knus faste stoffer i mindre stykker med denne agatmorter og støder. Giese™ Agatmorter med støder har en glat, tæt og hård overflade.
  • Poleret agat konstruktion
  • Til slibning og knusning
  • Holdbar
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Produkttype Morter og støder
Materiale Agat sten
Kapacitet (metrisk) 24 ml