Få mere at vide
Giese™ Agatmørtel med støder
Artikelnummer. 10428552
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
8 ml
10 ml
13 ml
15 ml
24 ml
30 ml
50 ml
80 ml
130 ml
200 ml
350 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10428552 8 ml -
10768031 6 ml -
11705146 10 ml -
11715146 15 ml -
10009520 13 ml -
11725146 24 ml -
11735146 30 ml Hver
10661025 30 ml -
11745146 50 ml -
11803360 80 ml -
11813360 130 ml -
11755146 200 ml -
11765146 350 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10428552 Leverandør Giese™ Leverandørnr. 600M040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 DKK
    543.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.18 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Kværn faste kemikalier og knus faste stoffer i mindre stykker med denne agatmorter og støder. Giese™ Agatmorter med støder har en glat, tæt og hård overflade.
  • Poleret agat konstruktion
  • Til slibning og knusning
  • Holdbar
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Produkttype Morter og støder
Materiale Agat sten
Kapacitet (metrisk) 8 ml