Få mere at vide
RETSCH Agat håndmørtel
Artikelnummer. p-8003438 Shop alle Retsch produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
30 mL
130 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10659501
Brand: RETSCH 20.262.0008
Kun null tilbage
Specifications
Kapacitet (metrisk) 130 mL
Diameter (metrisk) Indvendig 110mm
Diameter (metrisk) Udvendig 130mm
Produkttype Håndmørtel
Materiale Agat sten
Til brug med (applikation) Velegnet til formaling, blanding og triturering af mellemhårde til hårde stoffer
Type Håndmørtel