Få mere at vide
RETSCH Agat håndmørtel
Artikelnummer. 10669121 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 ml
130 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10669121 10 ml Hver
10659501 130 ml Hver
10480022 30 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10669121 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 20.262.0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1618.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 331.68 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 03-05-2027
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 40mm
Diameter (metrisk) Udvendig 50mm
Produkttype Håndmørtel
Materiale Agat sten
Til brug med (applikation) Velegnet til formaling, blanding og triturering af mellemhårde til hårde stoffer
Kapacitet (metrisk) 10 ml