Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 110mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 130mm |
| Produkttype | Håndmørtel |
| Materiale | Agat sten |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til formaling, blanding og triturering af mellemhårde til hårde stoffer |
| Type | Håndmørtel |
| Kapacitet (metrisk) | 130 ml |