Få mere at vide
RETSCH Agat slibesæt
Artikelnummer. 10680062 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10680062 50 ml Hver
10625271 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10680062 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 01.462.0178
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Designet til ekstrem hurtig, tabsfri og reproducerbar slibning af mellemhårde, skøre og fibrøse materialer til analytisk finhed. Retsch™ Agat-slibesæt er ideelle til brug i byggematerialesektoren (cement), i geologi, mineralogi, metallurgi og i kraftværker.
  • Til brug med RS 100 og RS 200 vibrerende skivemøller
Tekniske data
Produkttype Slibesæt
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (udstyr) Til RS200
Materiale Agat