Få mere at vide
RETSCH Agat slibekrukker
Artikelnummer. 10228230 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For MM 200 blandemølle
Til MM 200 Mixer Mill
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10228230 Til MM 200 Mixer Mill 5 ml Hver
10771581 For MM 200 blandemølle 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10228230 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 01.462.0113
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Brug disse slibeglas til tør, våd og kryogen slibning af små prøver. Retsch™ Agat slibeglas har en selvcentrerende mekanisme og et skruetopdesign til lækagesikker slibning.
  • Slibeglas med skruetop
  • Fås i en række størrelser
  • Til brug med Retsch møller
Tekniske data
Produkttype Slibekrukke
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Til brug med (udstyr) Til MM 200 Mixer Mill
Materiale Agat