Få mere at vide
RETSCH Agat slibebolde
Artikelnummer. 10573823 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
15 mm
30 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10573823 15 mm Hver
10156451 40 mm Hver
10019110 30 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10573823 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 05.368.0111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 DKK
    214.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 161.93 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Tekniske data
Produkttype Slibebolde
Diameter (metrisk) 15 mm
Til brug med (udstyr) PM 100, PM 200, PM 400 Planetkuglemøller
Materiale Poleret agat