Få mere at vide
RETSCH Agate Comfort Grinding Jars
Shop alle Retsch produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
80 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes from 12 to 500mL
- Optional aeration covers
- Pressure tight safety closure devices
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Comfort Grinding Jar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Til brug med (udstyr) | For PM 100, PM 400 and S 100 |
| Materiale | Agate |