Få mere at vide
Agarotetrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491638
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491638 5 mg -
16464917 50 mg -
16459228 10 mg -
16433926 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491638 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1468
MedChemExpress Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarotetrol
CAS 69809-22-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (785.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(CCC2=CC=CC=C2)OC3=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
Molekylvægt (g/mol) 318.32
Formel vægt 318.32
Procent renhed 99.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation